주요 문서
P7229
Sigma-Aldrich
pT7Blue Uncut Vector
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106610
NACRES:
NA.85
저장 온도
−20°C
Quality Level
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)