주요 문서
P7049
Finnpipette® pipette tips
Finntip 250 universal, non-sterile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121600
NACRES:
NB.01
material
yellow
무균
non-sterile
특징
barrier: no
포장
pack of 960 ea (Racks)
제조업체/상표
Finn 9400260
길이
5.2 cm
최대 용적
250 μL
용적 범위
0.5-250 μL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Each tray contains 8 × 12 (96) tips. When used with multi-channel pipettes, spacing between tips in tray permits mounting up to 12 tips at once.
기타 정보
Browse all pipette tips
법적 정보
Finnpipette is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)