About This Item
실험식(Hill 표기법):
C21H30O2
CAS Number:
Molecular Weight:
314.46
Beilstein:
1915950
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
생물학적 소스
synthetic (organic)
Quality Level
설명
synthesized from materials derived from plant source
무균
γ-irradiated
제품 라인
BioXtra
분석
≥99%
양식
powder
효능
0.1-20 ng/mL
기술
cell culture | mammalian: suitable
mp
128-132 °C (lit.)
solubility
chloroform: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
배송 상태
ambient
저장 온도
room temp
SMILES string
CC(=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C21H30O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h12,16-19H,4-11H2,1-3H3/t16-,17+,18-,19-,20-,21+/m0/s1
InChI key
RJKFOVLPORLFTN-LEKSSAKUSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Use in cell culture applications to study sterol regulation of cell signaling and gene expression.
생화학적/생리학적 작용
Induces maturation and secretory activity of the uterine endothelium; suppresses ovulation.
Induces maturation and secretory activity of the uterine endothelium; suppresses ovulation. Progesterone is implicated in the etiology of breast cancer.
기타 정보
Steroid hormone produced by the corpus luteum.
물리적 형태
powder-RT; stock-frozen in working aliquots, avoid repeated freeze/thaw
재구성
To prepare 20 μg/ml stock solution, add 1 ml absolute ethanol, gently swirl to dissolve, add 49 ml sterile medium.
픽토그램
Health hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)