주요 문서
P3880
Sigma-Aldrich
Protamine chloride from salmon
Grade V, Histone, free(Millon test)
동의어(들):
Protamine Chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
NACRES:
NA.77
생물학적 소스
fish (salmon)
Quality Level
유형
Grade V
양식
solid
불순물
Histone, free (Millon test)
solubility
H2O: soluble, clear
저장 온도
−20°C
애플리케이션
Protamine in the form of solid lipid nanoparticles (SLN) promoted transfection with plasmid DNA more efficiently and with less cytotoxicity than comparable SLNs composed of Esterquat-1.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)