클론
PTN-18, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen ~55 kDa
종 반응성
mouse, human, rat
농도
~1 mg/mL
기술
immunocytochemistry: suitable using 4% paraformaldehyde-0.5% Triton X-100 fixation
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 5-10 μg/mL using whole extract of rat brain
동형
IgG2a
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... PTEN(5728)
mouse ... Pten(19211)
rat ... Pten(50557)
일반 설명
특이성
면역원
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
문서
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.