주요 문서
P3417
Sigma-Aldrich
Dispase from Bacillus polymyxa
powder, ~0.4 unit/mg solid, suitable for cell culture
동의어(들):
Proteinase, Bacillus polymyxa neutral
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352204
양식
powder
특이 활성도
~0.4 unit/mg solid
기술
cell culture | mammalian: suitable
저장 온도
2-8°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
단위 정의
One unit will hydrolyze casein to produce color equivalent to 1.0 μmole (181 μg) of tyrosine per min at pH 7.5 at 37°C (color by Folin-Ciocalteu reagent).
픽토그램
Health hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1
Angustias Page et al.
International journal of oral science, 12(1), 1-1 (2020-01-05)
Odontogenic tumours are a heterogeneous group of lesions that develop in the oral cavity region and are characterized by the formation of tumoural structures that differentiate as teeth. Due to the diversity of their histopathological characteristics and clinical behaviour, the