material
metal weighing plate
특징
CE compliant
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Ohaus® 30253078
계량 용량 측정 범위
2200 g, resolution: 0.1 g
칭량 팬 너비 × 길이
14 cm × 17 cm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Ideal for laboratory and industrial applications, the OHAUS Scout comes in a slim, stackable design with large backlit LCD. Features include superior overload protection, multiple weighing units and application modes. Geared for high performance in your facility with fast stabilization time and high resolution weighing results, these portable balances set a new standard in laboratory and industrial weighing.
애플리케이션
Weighing, Parts Counting, Percent Weighing, Check Weighing, Totalization, Display Hold
특징 및 장점
Stability indicator, stackable design with optional storage cover (excluding 1mg models), mechanical and software overload/underload protection, low battery indicator, auto shut-off, auto tare, span calibration mass included on models up to 620g capacity
법적 정보
Ohaus is a registered trademark of Ohaus Corp.
Scout is a registered trademark of Ohaus Corp.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.