주요 문서
OH30073979
Ohaus® Pen pH Meter
Model ST10T-B
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115603
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Ohaus® 30073979
TDS 측정 범위
0.0-1000.0 mg/L
베터리 전력
4 × 1.5 V, 200 hr life
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
With durable IP67 waterproof ABS housing, protective sensor cap, and an automatic shutdown feature that preserves battery life, OHAUS pen meters can endure consistent use in rough, wet environments.
애플리케이션
pH, oxidation-reduction potential (ORP), conductivity, dissolved oxygen (DO), salinity, total dissolved solids (TDS), temperature measurement
특징 및 장점
Easily replaceable electrodes, automatic shut off feature
법적 정보
Ohaus is a registered trademark of Ohaus Corp.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)