O3639
Ondansetron hydrochloride dihydrate
≥98% (HPLC), powder, 5-HT₃serotonin receptor antagonist
동의어(들):
1,2,3,9-Tetrahydro-9-methyl-3-[(2-methyl-1H-imidazol-1-yl)methyl]-4H-carbazol-4-one hydrochloride, GR 38032F
About This Item
추천 제품
제품명
Ondansetron hydrochloride dihydrate, ≥98% (HPLC), powder
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
저장 조건
desiccated
색상
white
solubility
H2O: >5 mg/mL
저장 온도
−20°C
SMILES string
Cl[H].[H]O[H].[H]O[H].Cc1nccn1CC2CCc3c(C2=O)c4ccccc4n3C
InChI
1S/C18H19N3O.ClH.2H2O/c1-12-19-9-10-21(12)11-13-7-8-16-17(18(13)22)14-5-3-4-6-15(14)20(16)2;;;/h3-6,9-10,13H,7-8,11H2,1-2H3;1H;2*1H2
InChI key
VRSLTNZJOUZKLX-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
human ... HTR3A(3359)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
특징 및 장점
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
이미 열람한 고객
LIQUID CHROMATOGRAPHY
OF ONDANSETRON HYDROCHLORIDE USING
SODIUM HEPTANESULPHONATE AS A
COUNTERION