O1266
OPC 31260 hydrochloride
≥98% (HPLC)
동의어(들):
5-(Dimethylamino)-1-[4-(2-methylbenzamido)benzoyl]-2,3,4,5-tetrahydro-1H-benzazepine hydrochloride, Mozavaptan hydrochloride, N-[4-(5-Dimethylamino-2,3,4,5-tetrahydro-1-benzazepine-1-carbonyl)phenyl]-2-methylbenzamide hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C27H29N3O2 · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
464.00
MDL number:
UNSPSC 코드:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
추천 제품
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to tan
solubility
DMSO: ≥15 mg/mL
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Cl.CN(C)C1CCCN(C(=O)c2ccc(NC(=O)c3ccccc3C)cc2)c4ccccc14
InChI
1S/C27H29N3O2.ClH/c1-19-9-4-5-10-22(19)26(31)28-21-16-14-20(15-17-21)27(32)30-18-8-13-24(29(2)3)23-11-6-7-12-25(23)30;/h4-7,9-12,14-17,24H,8,13,18H2,1-3H3,(H,28,31);1H
InChI key
MOROBKPIULFQDC-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
OPC 31260 is a vasopressin V2 selective antagonist. Arginine vasopressin (AVP) plays an important part in circulatory and water homeostasis. The V2 receptor subtype is important in water retention, cardiac remodeling in congestive heart failure (CHF), and renal hemodynamic alterations, and is considered a target for polysystic kidney disease. OPC-31260 has been shown to inhibit the development of polycystic kidney disease in several animal models.
Vasopressin V2 selective antagonist.
주의사항
air-sensitive, hygroscopic, store with desiccant
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.