분석
≥95% (HPLC)
양식
powder
UniProt 수납 번호
저장 온도
−20°C
SMILES string
CSCCC(NC(=O)C(CC(C)C)NC(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(Cc1ccccc1)NC(=O)C(Cc2ccccc2)NC(=O)C(CC(O)=O)NC(=O)C(Cc3cnc[nH]3)NC(=O)C(CCSC)NC(=O)C(N)CC(O)=O)C(C)C)C(N)=O
InChI
1S/C55H79N13O14S2/c1-30(2)21-38(50(77)62-36(47(57)74)17-19-83-5)61-43(69)28-59-55(82)46(31(3)4)68-54(81)40(23-33-15-11-8-12-16-33)65-51(78)39(22-32-13-9-7-10-14-32)64-53(80)42(26-45(72)73)67-52(79)41(24-34-27-58-29-60-34)66-49(76)37(18-20-84-6)63-48(75)35(56)25-44(70)71/h7-16,27,29-31,35-42,46H,17-26,28,56H2,1-6H3,(H2,57,74)(H,58,60)(H,59,82)(H,61,69)(H,62,77)(H,63,75)(H,64,80)(H,65,78)(H,66,76)(H,67,79)(H,68,81)(H,70,71)(H,72,73)
InChI key
NHXYSAFTNPANFK-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
human ... TAC3(6866)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
Amino Acid Sequence
생화학적/생리학적 작용
기타 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable