주요 문서
MTCT9019
MTC Bio Standard Cap for FlowTubes
non-sterile
동의어(들):
culture cap, tube caps
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122500
NACRES:
NB.11
무균
non-sterile
포장
bag of 8 × 125 ea
제조업체/상표
MTC Bio T9019
일반 설명
Standard Cap for FlowTubes, non-sterile, 125/bag, 1000/cs
애플리케이션
  • Fluorescence activated cell sorting
  • Flow cytometry
특징 및 장점
  • 2 position culture caps
  • For use with 12 x 75mm Flowtubes
법적 정보
FlowTubes is a trademark of MTC Bio
MTC is a trademark of MTC Bio
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)