주요 문서
MTCT1121
MTC Bio Disposable Test Tubes
capacity 3 mL, polypropylene, rimless
동의어(들):
plastic tube, sample tube
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121706
NACRES:
NB.15
material
polypropylene
round
무균
non-sterile
포장
bag of 10 × 500 ea
제조업체/상표
MTC Bio T1121
용량
3 mL
직경 × 길이
12 mm × 60 mm
적합성
suitable for (cell culture)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Bulk packed, economical test tubes for high volume users. Supplied non-sterile and without caps, available in either translucent polypropylene or crystal clear polystyrene. Caps can be ordered separately.
Test Tube / Culture Tube, 12x60mm, 3mL, PP, rimless, no cap, non-sterile, 10 bags of 500 tubes, 5000/cs
특징 및 장점
  • Round Bottoms
  • Non-Sterile
  • Plug Caps Available Separately
  • Resealable Zip Bags
  • Non-Graduated
법적 정보
MTC is a trademark of MTC Bio
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)