material
assorted colors
cardboard
특징
to hold 100 x cryovials
포장
pkg of 5 ea
제조업체/상표
MTC™ Bio R2700-A
길이 × 너비 × 높이
133 mm × 133 mm × 51 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Recyclable cardboard, with a liquid resistant outer coating. The 81-place, 3 inch FlipTop™ box is suitable for tubes up to 13mm in diameter. The 100-place, 3 inch FlipTop™ box is suitable for tubes up to 12mm in diameter (accepts cryovials up to 4mL). Boxes are assembled complete with dividers. Each box has drain slots on the bottom and numbered grid markings in almost every conceivable location (top, bottom, sides).
특징 및 장점
- Attached Hinged Lids
- Foolproof identification
- 5 1/4 x 5 1/4 x 2 inches
- Standard size, for existing racks
- Available in 6 colors
- Individual or rainbow packs
- For 81 or 100 tubes
- 9×9 or 10×10 format
- Alpha-numeric coding
- Top, sides, and bottom
법적 정보
FlipTop is a trademark of MTC Bio
MTC is a trademark of MTC Bio
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.