material
polycarbonate
특징
to hold 81 x cryovials
포장
pack of 5 ea
제조업체/상표
MTC™ Bio R2281
파라미터
-196-+121 °C temp. range
길이 × 너비 × 높이
5.25 in. × 5.25 in. × 2 in.
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Cryo storage box, 100 place (10 x 10), polycarbonate, with hinged lid, 5/pk
Ultra-low temperature storage boxes designed to hold 1.2mL to 2.0mL cryogenic storage vials. An excellent and long-lasting replacement for cardboard boxes, they are fully autoclavable and can withstand temperatures ranging from -196° to +121°C. They are compatible with all standard 5.25 inch (133mm) freezer racks. Clear lids are hinged and have printed indexing for sample identification purposes.
특징 및 장점
- Polycarbonate, withstand -196°C
- Convenient hinged lid
- Unique barcode on every box
- Includes drainage slots for LN2
법적 정보
MTC is a trademark of MTC Bio
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.