주요 문서
MTCR1090B
MTC Bio Reversible Rack
to hold, 60 x 1.5/2.0 mL OR 60 x 0.5 mL tubes, blue
동의어(들):
stacking western blot box, tube holder, tube rack
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122804
NACRES:
NB.12
material
blue
polypropylene
특징
to hold 60 x 1.5/2.0 mL OR 60 x 0.5 mL tubes
포장
pack of 5 ea
제조업체/상표
MTC Bio R1090-B
파라미터
-80 °C temperature
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Rack, reversible, 60 x 1.5/2.0mL or 0.5mL, (71x 197mm), Blue
특징 및 장점
  • Polypropylene, withstand -80°C
  • Compact and space efficient
  • Autoclavable
법적 정보
MTC is a trademark of MTC Bio
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)