material
polypropylene
white
무균
sterile
특징
DNase free
RNase free
lid: no
skirt: no low profile/Fast
skirt: no
포장
pack of 50 ea
제조업체/상표
MTC™ Bio P9601-NW
크기
96 well
웰 용적
0.1 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
PCR Plates 96 x 0.1ml (Low Profile/Fast) non-skirted, WHITE, 50/pk
PureAmp 0.1mL Low Profile Plates are compatible with popular qPCR instruments. Semi-skirted plates are available in natural or white (for improved fluorescence reflectivity) and the raised rim version is supplied in clear/natural. PureAmp 0.2mL PCR Plates are designed to be compatible with most popular thermal cyclers. Precision manufactured and uniform ultra-thin walls allow for rapid heat transfer and consistent amplification results
특징 및 장점
- RNase, DNase, DNA, and PCR inhibitor free
- Compatible with standard equipmen
- tUltra-thin walled tube wells
- Alpha-numeric reference grids
법적 정보
MTC is a trademark of MTC Bio
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.