주요 문서
MTCP521210U
MTC Bio ProPette LE 12-Channel Adjustable Pipettor
capacity 1-10 μL
동의어(들):
pipette
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121500
NACRES:
NB.15
특징
adjustable
manual
no. of channels 12
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
MTC Bio P5212-10U
용량
1-10 μL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Ideal for all 96-well applications, Propette LE Multi-Channel Pipettes are lightweight, rugged, and capable of standing up to the demands of everyday use in a busy laboratory environment.
ProPette LE 12 -Channel Pipette, 1 to 10µL
특징 및 장점
  • Adjustable with Roto-Lock
  • Light weight with reduced forces
  • Full volume range (1.0µL-300µL)
  • Superior accuracy and reproducibility
  • Outstanding user comfort
법적 정보
MTC is a trademark of MTC Bio
ProPette is a trademark of MTC Bio
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)