material
clear cap (optical)
clear tube
flat cap
polypropylene
white tube
무균
non-sterile
포장
pack of 120 ea
제조업체/상표
MTC™ Bio P3802-QW
용량
0.2 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
0.2ml qPCR 8-Strip (With SEPARATE Optical Strip Caps), WHITE, 120/pk
Pure.Amp™ 0.1mL qPCR strips strips are precision manufactured to maintain tight dimensional tolerances of ultra-thin wall thickness, for improved thermal transfer and are certified free of RNase, DNase, DNA and PCR inhibitors, and are made of heat-resistant medical-grade polypropylene.
법적 정보
MTC is a trademark of MTC Bio
Pure.Amp is a trademark of MTC Bio
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.