주요 문서
MTCP3801Q
MTC Bio Pure.Amp qPCR 8 Tube Strips
capacity 0.1 mL, clear tube, clear cap (optical), flat cap
동의어(들):
PCR sample storage tubes, plastic tube, sample storage tube
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.15
material
(self standing star foot)
clear cap (optical)
clear tube
flat cap
polypropylene
무균
non-sterile
포장
pack of 120 ea
제조업체/상표
MTC Bio P3801-Q
용량
0.1 mL
일반 설명
0.1ml qPCR 8-Strip (With SEPARATE Optical Strip Caps), Natural/Clear, 120/pk
특징 및 장점
  • RNase, DNase, DNA, and PCR inhibitor free
  •  Evaporation rates ? 5%
  •  Inner packs of 10 membranes
법적 정보
MTC is a trademark of MTC Bio
Pure.Amp is a trademark of MTC Bio
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)