material
assorted colors
clear
conical bottom
polypropylene
screw cap
무균
sterile
특징
graduation
포장
pack of 500 ea (20 x bags 25 ea, 4 bags of each color)
제조업체/상표
MTC™ Bio C2716
파라미터
12,000 × g speed
용량
15 mL
직경 × 길이
17 mm × 121 mm
적합성
suitable for (stem cell research)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
SpectraTubes Rainbow Capped Centrifuge Tubes, 15mL, sterile, individual color bags (B,G,R,Y,O), 25 tubes per bag, 500/cs
These conical 15mL and 50mL centrifuge tubes are made of premium polypropylene, with exceptionally uniform wall thickness for clarity and centrifugal strength. Tubes and caps may be used for sample storage at temperatures as low as -86°C. The maximum centrifugal forces are 12,000×g for the 15mL tubes and 15,000×g for 50mL version.
특징 및 장점
- Color coded caps for easy sample identification
- Sterile, RNase, DNase, pyrogen and cytotoxin free
- Sterile (gamma) and individually packed
- Leak Proof
법적 정보
MTC is a trademark of MTC Bio
SpectraTube is a trademark of MTC Bio
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.