material
blue cap
clear tube
conical bottom
polypropylene
round
screw top cap
무균
non-sterile
포장
pack of 500 ea (20 x bags 25 ea)
제조업체/상표
MTC™ Bio C2603-B
파라미터
15,000 × g speed (max)
용량
50 mL
직경 × 길이
29 mm × 117 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Centrifuge Tube, 50mL, PP, flat screw cap, non-sterile, bulk bag, 500/cs
These centrifuge tubes are made of premium polypropylene to maximize centrifugal strength and maintain clarity. Tubes and caps may be frozen at temperatures as low as 86˚C. Caps have a flat top surface for easy marking and labeling.
특징 및 장점
- Sterile, RNase, DNase, pyrogen and cytotoxin free
- Available racked or bagged
- Compatible with standard rotors
- Frosted marking surface
법적 정보
MTC is a trademark of MTC Bio
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.