주요 문서
MTCC2086
MTC Bio Stop-Pops Microcentrifuge tube Locking Clips
for 1.5 mL tubes
동의어(들):
centrifuge tube clips, tube closures
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122500
NACRES:
NB.78
material
polypropylene
포장
pack of 100 ea
제조업체/상표
MTC Bio C2086
일반 설명
Stop-Pops Locking Clips, w/ breakaway lifting tabs for 1.5mL tubes, 100/pk
Prevent microtubes from popping open during use with this secure locking clip.
법적 정보
MTC is a trademark of MTC Bio
Stop-Pops is a trademark of MTC Bio
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)