주요 문서
M9307
Sigma-Aldrich
Anti-Macrophage-Derived Chemokine antibody produced in chicken
affinity isolated antibody, lyophilized powder
동의어(들):
Anti-MDC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.21
생물학적 소스
chicken
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
lyophilized powder
종 반응성
human
기술
western blot: 0.1-0.2 μg/mL
UniProt 수납 번호
저장 온도
−20°C
유전자 정보
human ... CCL22(6367)
특이성
This antibody will neutralize the biological activity of recombinant human MDC. The antibody shows 20% cross-reactivity with recombinant human MPIF-1, 10% cross-reactivity with recombinant human MIP-1δ and 1% cross-reactivity with recombinant mouse MDC, human HCC-1, human I-309, mouse MIP-1α, viral MIP-I, mouse MIP-1β and mouse MIP-1γ.
면역원
recombinant human MDC expressed in E. coli.
물리적 형태
Lyophilized from a 0.2 μm-filtered solution in phosphate buffered saline with 5% Trehalose.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)