제품명
Anti-MAP Kinase (ERK-1, 351-368) antibody produced in rabbit, IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
IgG fraction of antiserum
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen, ERK-1 44 kDa
antigen, ERK-2 42 kDa
종 반응성
mouse, rat, human
기술
immunoprecipitation (IP): 5 μg using NIH 3T3 mouse fibroblast lysates
microarray: suitable
western blot: 1:5,000 using NIH 3T3 mouse fibroblast lysate or rat brain extract
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... MAPK3(5595)
mouse ... Mapk3(26417)
rat ... Mapk3(50689)
일반 설명
특이성
면역원
애플리케이션
- immunofluorescence
- immunoprecipitation
- western blotting.
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable