M7431
Monoclonal Anti-MAP Kinase 2 (ERK-2) antibody produced in mouse
clone 1B3B9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
동의어(들):
Anti-ERK, Anti-ERK-2, Anti-ERT1, Anti-MAPK2, Anti-NS13, Anti-P42MAPK, Anti-PRKM1, Anti-PRKM2, Anti-p40, Anti-p41, Anti-p41mapk, Anti-p42-MAPK
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
mouse
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
1B3B9, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen 42 kDa
종 반응성
human, rat, mouse
기술
immunoprecipitation (IP): 4 μg using denatured ERK-2 from a mouse 3T3 fibroblast lysate
microarray: suitable
western blot: 0.5 μg/mL using lysates from human A431 cells, mouse 3T3 fibroblasts or rat L6 cells
동형
IgG2a
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... MAPK1(5594)
mouse ... Mapk1(26413)
rat ... Mapk1(116590)
일반 설명
Anti-MAP Kinase 2 recognizes the 42 kDa MAPK2 encoded by the mapk gene. The antibody may weakly react with MAPK1 (ERK1) and only binds denatured MAP kinase.
면역원
애플리케이션
물리적 형태
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable