M7379
Methylbenzethonium chloride
동의어(들):
N,N-Dimethyl-N-(2-[2-(methyl-4-[1,1,3,3-tetramethylbutyl]phenoxy)ethoxy]ethyl)benzylammonium chloride
About This Item
추천 제품
설명
cationic
Quality Level
분석
≥98.0% (TLC)
분자량
462.11 g/mol
기술
electrophoresis: suitable
SMILES string
[Cl-].Cc1cc(ccc1OCCOCC[N+](C)(C)Cc2ccccc2)C(C)(C)CC(C)(C)C
InChI
1S/2C28H44NO2.2ClH/c1-23-20-25(14-15-26(23)28(5,6)22-27(2,3)4)31-19-18-30-17-16-29(7,8)21-24-12-10-9-11-13-24;1-23-20-25(28(5,6)22-27(2,3)4)14-15-26(23)31-19-18-30-17-16-29(7,8)21-24-12-10-9-11-13-24;;/h2*9-15,20H,16-19,21-22H2,1-8H3;2*1H/q2*+1;;/p-2
InChI key
HNXONNXIAJJXPE-UHFFFAOYSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1C
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable