M6062
Greiner HLA Terasaki multiwell plates
60 well space saver design, 1 lid per plate
동의어(들):
60 well microtest plate, HLA microplates, HLA microtiter plates, HLA multiwell plates, Greiner HLA Terasaki multiwell plates
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
UNSPSC 코드:
41122107
NACRES:
NB.22
material:
clear polystyrene
flat clear wells
flat clear wells
추천 제품
material
clear polystyrene
flat clear wells
무균
non-sterile
특징
lid
포장
case of 1200 ea
pack of 150 ea
제조업체/상표
Greiner 659190
크기
60 wells
웰 크기
10 μL
웰 용적
10 μL
결합 유형
Tissue Culture (TC)-treated surface
Tissue Culture (TC)-treated surface
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
HLA Microtest plates (Terasaki) from Greiner. Designed for tissue typing techniques to ensure smooth spreading of sera and cells across the flat base of the well. The surface of each well gives a microscopically precise and clear picture. All plates are stackable.
법적 정보
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.