white
solubility
deionized water: soluble
저장 온도
−20°C
유전자 정보
mouse ... Mog(17441)
rat ... Mog(24558)
Amino Acid Sequence
Phe-Ser-Arg-Val-Val-His-Leu-Tyr-Arg-Asn-Gly
생화학적/생리학적 작용
The 21-residue peptide MOG 35-55 contains an antigenic epitope responsible for the activation of CD8 encephalitogenic T cells in mice. Two truncated peptides, MOG 40-54 and MOG 44-54 were shown to bind the recombinant H-2Db protein. This complex then binds MOG specific CD8 T cells. While MOG 40-54 retained the full capability of inducing paralytic disease, MOG 44-54 only partialy causes clinical paralysis and central nervous system inflamation.
물리적 형태
Lyophilized from 0.1% aqueous TFA.
기타 정보
Lyophilized from 0.1% TFA in H2O
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.