주요 문서
M3167
Sigma-Aldrich
4-Methylumbelliferyl α-L-arabinopyranoside
≥99% (HPLC), powder
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H16O7
CAS Number:
Molecular Weight:
308.28
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
제품명
4-Methylumbelliferyl α-L-arabinopyranoside, ≥99% (HPLC)
Quality Level
분석
≥99% (HPLC)
양식
powder
solubility
pyridine: 50 mg/mL, clear, colorless
저장 온도
−20°C
SMILES string
CC1=CC(=O)Oc2cc(OC3OCC(O)C(O)C3O)ccc12
InChI
1S/C15H16O7/c1-7-4-12(17)22-11-5-8(2-3-9(7)11)21-15-14(19)13(18)10(16)6-20-15/h2-5,10,13-16,18-19H,6H2,1H3
InChI key
JWIYLOHVJDJZOQ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)