L9781
Lithium dodecyl sulfate
BioReagent, suitable for electrophoresis
동의어(들):
Dodecyl lithium sulfate, Dodecyl sulfate lithium salt, Lauryl sulfate lithium salt, Lithium lauryl sulfate
About This Item
추천 제품
Grade
Molecular Biology
Quality Level
설명
anionic
제품 라인
BioReagent
분석
≥98.5% (GC)
분자량
272.33 g/mol
CMC
7-10 mM (20-25°C)
전이 온도
cloud point >100 °C
흡수
≤0.05 at 260 nm (3% solution)
≤0.05 at 280 nm (3% solution)
적합성
suitable for electrophoresis
외래 활성
DNase and RNase, none detected
SMILES string
[Li+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C12H26O4S.Li/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
InChI key
YFVGRULMIQXYNE-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable