L9664
Loratadine
≥98% (HPLC), powder
동의어(들):
4-(8-Chloro-5,6-dihydro-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-ylidene-1-piperidinecarboxylic acid ethyl ester, Loratidine
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white
solubility
DMSO: soluble 50 mg/mL
H2O: insoluble
주관자
Schering Plough
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CCOC(=O)N1CC\C(CC1)=C2/c3ccc(Cl)cc3CCc4cccnc24
InChI
1S/C22H23ClN2O2/c1-2-27-22(26)25-12-9-15(10-13-25)20-19-8-7-18(23)14-17(19)6-5-16-4-3-11-24-21(16)20/h3-4,7-8,11,14H,2,5-6,9-10,12-13H2,1H3
InChI key
JCCNYMKQOSZNPW-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
human ... CYP3A4(1576) , HRH1(3269) , KCNH1(3756) , KCNH2(3757) , PTAFR(5724)
rat ... Hrh1(24448)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
생화학적/생리학적 작용
특징 및 장점
관련 제품
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable