L3414
Monoclonal Anti-LAP2 (TMPO) antibody produced in mouse
~2 mg/mL, clone 6E10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
동의어(들):
Anti-CMD1T, Anti-Cardiomyopathy, dilated, 1T, included, Anti-Lamina Associated Polypeptide 2, Anti-TMPO, Anti-Thymopoietin
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
mouse
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
6E10, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen 25 kDa (ζ isoform)
antigen 38 kDa (γ isoform, singlet or doublet)
antigen 42 kDa (δ isoform)
antigen 45 kDa (ε isoform)
antigen 50 kDa (β isoform, singlet or doublet)
antigen 76 kDa (α isoform)
종 반응성
human
농도
~2 mg/mL
기술
immunocytochemistry: suitable
microarray: suitable
western blot: 2-4 μg/mL using whole extract of cultured human chronic myelogenous leukemia K562 cells.
동형
IgG1
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... TMPO(7112)
일반 설명
면역원
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.