주요 문서
L3375
Sigma-Aldrich
Calcium lactobionate monohydrate
98.0-102.0% (EDTA titration)
동의어(들):
4-O-β-D-Galactopyranosyl-D-gluconic acid hemicalcium salt monohydrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H21O12 · 0.5Ca · H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
395.34
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
Quality Level
분석
98.0-102.0% (EDTA titration)
양식
powder
광학 활성
[α]20/D 22.5 to 24.5 °, c = 3% (w/v) in water
색상
white to off-white
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
저장 온도
room temp
SMILES string
O.OC[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)O[Ca]OC(=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)CO
InChI
1S/2C12H22O12.Ca.H2O/c2*13-1-3(15)10(7(18)8(19)11(21)22)24-12-9(20)6(17)5(16)4(2-14)23-12;;/h2*3-10,12-20H,1-2H2,(H,21,22);;1H2/q;;+2;/p-2/t2*3-,4-,5+,6+,7-,8-,9-,10-,12+;;/m11../s1
InChI key
LIUNXXYNUIALAY-BSLBODANSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Disaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)