제품명
Kifunensine, mannosidase inhibitor
생물학적 소스
synthetic (organic)
Quality Level
분석
≥98%
양식
film or powder
solid
solubility
water, double-distilled: 50 mM
저장 온도
−20°C
SMILES string
N21[C@H](NC(=O)C2=O)[C@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O
InChI
1S/C8H12N2O6/c11-1-2-3(12)4(13)5(14)6-9-7(15)8(16)10(2)6/h2-6,11-14H,1H2,(H,9,15)/t2-,3-,4+,5+,6+/m1/s1
InChI key
OIURYJWYVIAOCW-PQMKYFCFSA-N
유전자 정보
human ... MAN1A1(4121) , MAN1A2(10905) , MAN1B1(11253) , MAN1C1(57134)
mouse ... MAN1A1(17155) , MAN1A2(17156) , MAN1B1(227619) , MAN1C1(230815)
rat ... MAN1A1(294410) , MAN1A2(295319) , MAN1B1(499751) , MAN1C1(362625)
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable