주요 문서
I7763
Sigma-Aldrich
Mini ice tub
capacity 1 L
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103000
NACRES:
NB.22
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Bel-Art M18848-1102
길이
3 in.
용량
1 L
상부 길이 × 너비
6 in. × 6 in.
일반 설명
One-piece expanded PVC, offering chemical resistance (acids, acetone, chloroform, etc.) and thermal resistance for wet ice, dry ice, and liquid nitrogen.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)