분석
≥98% (HPLC)
양식
solid
저장 조건
desiccated
색상
white to off-white
solubility
DMSO: >20 mg/mL
저장 온도
room temp
SMILES string
COc1ccc(cc1O)\C=C2/COc3ccc(C)cc3C2=O
InChI
1S/C18H16O4/c1-11-3-5-16-14(7-11)18(20)13(10-22-16)8-12-4-6-17(21-2)15(19)9-12/h3-9,19H,10H2,1-2H3/b13-8+
InChI key
BZCADTHMZLYKAR-MDWZMJQESA-N
생화학적/생리학적 작용
IMS2186 is an anti-proliferative and anti-angiogenic agent. Apparently IMS2186 blocks the cell cycle at G2 and inhibits the production of PGE2/TNF-α. IMS2186 inhibits cell growth in vitro in tumor cells, non-transformed fibroblasts, and retinal pigment epithelial cells. IMS2186 inhibits angiogenesis (IC50 = 0.1 μM) and cell migration. Intraocular injection of IMS2186 could be a long-lasting effective treatment for CNV (choroidal neovascularization) in AMD (age-related macular degeneration) with a reduction in scarring and related visual loss.
IMS2186 is an anti-proliferative and anti-angiogenic.
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.