주요 문서
HS8881C
Vinyl-Coated Lead Ring ("C" shape)
fits beaker size, 500 to 2000 mL, blue
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.51
material
blue
특징
fits beaker size 500 to 2000 mL
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Heathrow Scientific HS8881C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The Lead Ring is perfect for stabilizing vessels and labware or for water bath immersions.
특징 및 장점
  • Vinyl-coated lead ring will not mark or scratch benchtops and labware
  • O-Shape Style
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)