material
conical bottom
flat cap
natural polypropylene
무균
non-sterile
특징
cap pushfit attached cap
포장
pack of 1000 ea
제조업체/상표
Heathrow Scientific HS4423
캡 직경
13.4 mm
용량
0.2 mL
튜브 직경
12.9 mm
적합성
suitable for (Microcentrifugation)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Microcentrifuge Tubes are certified DNase, RNase and Pyrogen free.
특징 및 장점
- Microtube Volume- 0.2 mL
- 100% polypropylene
- Attached flat cap for easy one-handed use
- 0.2 mL is suitable for thermal cyclers
- Autoclavable
- Disposable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.