material
pink rack
polypropylene
특징
to hold 80 tube(s)
포장
pack of 5 ea
제조업체/상표
Heathrow Scientific HS29025D
길이 × 너비 × 높이
225 mm × 67 mm × 28 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
The 80-Well Microtube Rack is a popular fraction-collector-plate style rack.
특징 및 장점
- Easily fill and transfer 80 tubes in compact arrangement (5x16 array)
- Frosted labeling area on bottom of rack
- Embossed Index Numbers for quick sample ID and retrieval
- Made of polypropylene
- Autoclavable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.