제조업체/상표
Heathrow Scientific HS28272
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The Heat Sealer with cutter quickly and efficiently seals polyethylene or polypropylene bags, sheets or flat tubing from 0.01 to 0.8 mm thick. The sliding blade removes excess material 19mm from the seal.
- Timing knob ensures safe sealing. Simply turn knob to set time (1-8 seconds), press handle down and remove when light indicates cycle is complete
- Heating element measures 310 mm long and is only hot when sealing
- Includes replacement part kit: two extra blades, two extra heating elements and two extra PTFE cloths
- Additional replacement part kits can be ordered separately
- Measures 86 mm W x 446 mm D x 166 mm H (closed), 450 Watt unit with a 153 cm power cord
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.