제조업체/상표
Heathrow Scientific HS24645
일반 설명
Multi-Function Stopwatch/Clock
- Quick start, quick stop timer features time, split, hourly chime, calendar, alarm
- 100 cm neck cord
- 87 x 78 x 21 mm
법적 정보
Lab Alert is a registered trademark of Heathrow Scientific
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.