material
fiberglass
polypropylene (reinforced)
white
특징
to hold 50 tube(s) 14-17 mm tubes
포장
pack of 2 ea
제조업체/상표
Heathrow Scientific HS24311A
길이 × 너비 × 높이
188 mm × 104 mm × 69 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
The Peg Tube Rack is strong, tough, and versatile for bench or tube storage. It is constructed of fiberglass-reinforced polypropylene, which is ideal for bench work or tube storage.
특징 및 장점
- Constructed of fiberglass-reinforced polypropylene
- Spacious peg design allows easy viewing of tube contents
- Use as a drying rack for glass plates or upside-down tubes
- Pegs remain straight even after repeated autoclaving
- Embossed alphanumeric identification for quick location and retrieval of tubes
- Unique tear drop well design allows for better retention of tubes
- Autoclavable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.