material
square white polypropylene
특징
to hold 16 x 1,5/2.0 mL tubes
포장
pack of 4 ea
제조업체/상표
Heathrow Scientific HS2132A
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
The Floating Microtube Rack can be used on the bench, with water baths or ice containers. The Rack keeps microtubes afloat in a water bath or can be pushed into crushed ice. It is perfect for controlling sample temperature.
특징 및 장점
- Square Shape Rack
- 1.5/2.0 mL Tubes, 16 Wells (10.9 mm well dia.)
- Use on the bench, with water baths or ice containers
- Keeps microtubes afloat in a water bath or can be pushed into crushed ice — perfect for controlling sample temperature
- Attach legs so rack stands upright on bench top
- Detach legs so samples can be quickly removed by pushing down onto any surface
- Not recommended for autoclaving
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.