material
blue
blue silicone
포장
pack of 24 ea
제조업체/상표
Heathrow Scientific HS20629A
길이 × 외경 × 직경
28.7 mm × 12 mm × 6.1 mm, (hole. diam)
용량
1 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The silicone rubber dropper vial bulb is designed for use with Pasteur pipets, small pipets, and medicine droppers.
특징 및 장점
- Made of silicone rubber
- 1 mL volume, 1.1 in L x 0.5 in outer dia. x 0.2 in hole dia. (28.7 mm L x 12 mm OD x 6.1 mm hole dia.)
- Designed for use with Pasteur pipettes, small pipettes, and medicine droppers
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.