material
nickel closure
red
특징
Holds 100 x slides 76x26 mm
제조업체/상표
Heathrow Scientific HS15994C
길이 × 너비 × 높이
208 × 175 × 34 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Slide boxes are perfect for storage or transportation of standard size slides ( 1 x 3in.).
특징 및 장점
- molded, rigid boxes securely hold slides in grooved slots
- durable ABS plastic boxes are available wth either cork or foam lining
- both the lining and the slots are numbered to correspond to the slide inventory sheet
- closes securely with a rust-resistant, nickel-plated clasp and pin hinges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.