주요 문서
HS15990B
Slide box
25 place, red
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41123302
NACRES:
NB.17
material
polypropylene
특징
Holds 25 x slides 76x26 mm
제조업체/상표
Heathrow Scientific HS15990B
크기
141x92x30 mm
색상
red
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
특징 및 장점
  • The slide box is made of durable polypropylene.
  • The box can hold either 25 or 100 standard slides (25 x 75 mm and 1 x 3 inches).
  • Latch locks keep hinged lids securely closed.
  • Stability is maximized by stacking feet.
  • Slide identification card - capacity 100 slides
  • No liner
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1