주요 문서
HS15981C
Slide holder
for 15 slides, white polyethylene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41123302
NACRES:
NB.35
material
white polyethylene
특징
Holds 15 x slides 76x26 mm
제조업체/상표
Heathrow Scientific HS15981C
크기
153x102x21 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The Slide Holder holds slides during evaluation, cleaning, and drying.
  • Made from chemical-resistant polyethylene
  • Solid, strong construction with rubber feet for bench top stability
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1