material
square black polystyrene
크기
large
특징
Anti-static
포장
pk of 500 ea
제조업체/상표
Heathrow Scientific HS1423CC
길이 × 너비 × 높이
(140 mm) × 140 mm × 22 mm
색상
black
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Flexible polystyrene boats feature smooth surfaces to provide accurate pour-outs with minimal sample loss.
특징 및 장점
- biologically inert and resistant to dilute and weak acids, aqueous solutions, alcohols, and bases.
- temperature range -10 to 70C
- disposable
- shallow with a wide, flat bottom to resist tipping
- rounded corners simplify transfer
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.