material
white polystyrene
무균
sterile; electron beam irradiated
포장
pack of 10 ea (individually wrapped)
제조업체/상표
Heathrow Scientific 120851
길이 × 너비 × 높이
10.0 in. × 3.6 in. × 2.0 in.
용량
500 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Heathrow Scientific durable sampling scoops are designed for easy sample retrieval of granules, powders and pastes. Available in multiple sizes, intended for single use to prevent contamination of bulk sample material, and in both, sterile and non-sterile versions.
특징 및 장점
Durable Design
Safe Sample Recovery
- Large, wide openings for easy sample retrieval
- Flat bottom to stabilize sample on scale or flat surface
- Shatterproof constructed of inert, BSE/TSE free material
Safe Sample Recovery
- Disposable to ensure no chemical cross-contamination
- Made from FDA food grade polystyrene in an ISO 8 Class clean room
- Meets quality control and GMP requirements for sampling
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.